Imprimer
Methyl 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470714-1G OR470714-250MG
APOSOR470714-1GEA 166 EUR
APOSOR470714-1G APOSOR470714-250MG
Methyl 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formule: C₉H₉ClO₃
Poids moléculaire: 200.619 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20483419
Numéro CAS: 153203-58-8