1-[2-[(Tetrahydropyran-4-yl)oxy]phenyl]methylamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₇NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09025871 Numéro CAS: 898289-33-3 |