Imprimer
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-bromopicolinate
OR470685-5G OR470685-25G
APOSOR470685-5GEA 75.4 EUR
APOSOR470685-5G APOSOR470685-25G
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Poids moléculaire: 230.059 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189685
Numéro CAS: 434319-41-2