Imprimer
1,3-Bis[4-(tert-butyl)phenyl]-2,2-Bis[(S)-4-phenyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]propane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4S,4'S)-2,2'-(1,3-Bis[4-(t-butyl)phenyl)propane-2,2-diyl]bis(4-phenyl-4,5-dihydrooxazole)
OR470682-1G OR470682-250MG
APOSOR470682-1GEA 394 EUR
APOSOR470682-1G APOSOR470682-250MG
1,3-Bis[4-(tert-butyl)phenyl]-2,2-Bis[(S)-4-phenyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]propane
1,3-Bis[4-(tert-butyl)phenyl]-2,2-Bis[(S)-4-phenyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]propane
Formule: C₄₁H₄₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26404519
Numéro CAS: 1428328-51-1