Imprimer
2-Amino-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470672-1G OR470672-250MG
APOSOR470672-1GEA 519 EUR
APOSOR470672-1G APOSOR470672-250MG
2-Amino-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13178296
Numéro CAS: 1227586-36-8