Imprimer
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470653-1G OR470653-5G
APOSOR470653-1GEA 397 EUR
APOSOR470653-1G APOSOR470653-5G
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
Formule: C₈H₄Br₂Cl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24842545
Numéro CAS: 212138-65-3