Dimethyl 4-Bromo-2-nitrobenzylphosphonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁BrNO₅P Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD24335258 Numéro CAS: 1094851-36-1 |