Imprimer
2-Amino-3,6-dichloropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470628-1G OR470628-5G
APOSOR470628-1GEA 499 EUR
APOSOR470628-1G APOSOR470628-5G
2-Amino-3,6-dichloropyridine
2-Amino-3,6-dichloropyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463634
Numéro CAS: 313535-01-2