Imprimer
Methyl 5-Bromo-2-Methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470618-1G OR470618-250MG
APOSOR470618-1GEA 1080 EUR
APOSOR470618-1G APOSOR470618-250MG
Methyl 5-Bromo-2-Methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Methyl 5-Bromo-2-Methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formule: C₅H₆BrN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381101
Numéro CAS: 1372711-70-0