Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₁₉NO₅ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23379893 Numéro CAS: 1427475-27-1 |