Imprimer
Ethyl 1-Methyl-4-benzimidazolecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470582-1G OR470582-250MG OR470582-5G
APOSOR470582-1GEA 397 EUR
APOSOR470582-1G APOSOR470582-250MG APOSOR470582-5G
Ethyl 1-Methyl-4-benzimidazolecarboxylate
Ethyl 1-Methyl-4-benzimidazolecarboxylate
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682796
Numéro CAS: 856840-76-1