Imprimer
cis-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470489-1G OR470489-250MG
APOSOR470489-1GEA 2650 EUR
APOSOR470489-1G APOSOR470489-250MG
cis-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
cis-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205862
Numéro CAS: 1932046-84-8