Imprimer
(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470484-1G OR470484-250MG
APOSOR470484-1GEA 2860 EUR
APOSOR470484-1G APOSOR470484-250MG
(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205856
Numéro CAS: 1932306-72-3