Imprimer
(1S,6R)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470480-1G OR470480-250MG
APOSOR470480-1GEA 2860 EUR
APOSOR470480-1G APOSOR470480-250MG
(1S,6R)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
(1S,6R)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205851
Numéro CAS: 1293941-04-4