3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₂₂O₅Si Poids moléculaire: 262.375 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21641339 Numéro CAS: 113794-48-2 |