Imprimer
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470469-25G OR470469-5G
APOSOR470469-25GEA 287 EUR
APOSOR470469-25G APOSOR470469-5G
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
Formule: C₁₅H₃₀O₅Si
Poids moléculaire: 318.481 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16251279
Numéro CAS: 91424-39-4