Imprimer
6-Methoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470456-1G OR470456-5G
APOSOR470456-1GEA 194 EUR
APOSOR470456-1G APOSOR470456-5G
6-Methoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
6-Methoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Formule: C₉H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954838
Numéro CAS: 32618-84-1