Imprimer
Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470451-1G OR470451-250MG OR470451-5G
APOSOR470451-1GEA 713 EUR
APOSOR470451-1G APOSOR470451-250MG APOSOR470451-5G
Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Formule: C₁₃H₂₃NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21364423
Numéro CAS: 1363166-21-5