Imprimer
2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470446-1G OR470446-5G
APOSOR470446-1GEA 286 EUR
APOSOR470446-1G APOSOR470446-5G
2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₁₂H₁₁N₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03812593
Numéro CAS: 42389-40-2