Imprimer
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR470428-1G OR470428-250MG
APOSOR470428-1GEA 601 EUR
APOSOR470428-1G APOSOR470428-250MG
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05150364
Numéro CAS: 566198-31-0