Imprimer
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470422-1G OR470422-5G
APOSOR470422-1GEA 306 EUR
APOSOR470422-1G APOSOR470422-5G
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Poids moléculaire: 216.236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20491413
Numéro CAS: 1346597-46-3