Imprimer
1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470420-1G OR470420-5G
APOSOR470420-1GEA 256 EUR
APOSOR470420-1G APOSOR470420-5G
1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09861999
Numéro CAS: 313490-35-6