6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₁₃NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06410425 Numéro CAS: 887976-58-1 |