Imprimer
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470388-1G OR470388-5G
APOSOR470388-1GEA 397 EUR
APOSOR470388-1G APOSOR470388-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Formule: C₁₄H₂₀ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115553
Numéro CAS: 886493-66-9