Imprimer
5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470385-1G OR470385-5G
APOSOR470385-1GEA 499 EUR
APOSOR470385-1G APOSOR470385-5G
5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₂H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410223
Numéro CAS: 887973-60-6