Imprimer
[6-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-pyridyl]methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470375-1G OR470375-5G
APOSOR470375-1GEA 601 EUR
APOSOR470375-1G APOSOR470375-5G
[6-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-pyridyl]methanol
[6-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-pyridyl]methanol
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410133
Numéro CAS: 887981-31-9