Ethyl 6-Phenylpiperidine-2-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ethyl 6-phenylpiperidine-2-carboxylate
Formule:
C₁₄H₁₉NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06410519 Numéro CAS: 1137664-24-4 |