3-(1-Cbz-4-piperidyl)-2-(Boc-amino)propanoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Boc-DL-Ala(β-1-Cbz-Piperidine-4-yl)-OH, 3-(1-((Benzyloxy)carbonyl)piperidin-4-yl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Formule:
C₂₁H₃₀N₂O₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02179070 Numéro CAS: 195877-90-8 |