Imprimer
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR470340-1G OR470340-250MG
APOSOR470340-1GEA 1010 EUR
APOSOR470340-1G APOSOR470340-250MG
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Formule: C₂₂H₂₃NO₆S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683149
Numéro CAS: 369402-98-2