Imprimer
2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470332-5G OR470332-1G
APOSOR470332-5GEA 1540 EUR
APOSOR470332-5G APOSOR470332-1G
2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₆H₇NO₂S·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683175
Numéro CAS: 369403-64-5