3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁NO₄S Poids moléculaire: 229.253 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09045026 Numéro CAS: 892878-60-3 |