2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₈ClNO₄S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14659025 Numéro CAS: 158579-73-8 |