5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₉NO₅S Poids moléculaire: 231.226 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14660388 Numéro CAS: 1243391-74-3 |