Imprimer
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470318-1G OR470318-5G
APOSOR470318-1GEA 91.9 EUR
APOSOR470318-1G APOSOR470318-5G
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₄S
Poids moléculaire: 229.253 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09045450
Numéro CAS: 926206-21-5