Imprimer
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470317-1G OR470317-5G
APOSOR470317-1GEA 245 EUR
APOSOR470317-1G APOSOR470317-5G
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₈H₈BrNO₄S
Poids moléculaire: 294.122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00452520
Numéro CAS: 1225713-29-0