4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁NO₄S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09049488 Numéro CAS: 450368-33-9 |