Imprimer
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470314-1G OR470314-5G
APOSOR470314-1GEA 245 EUR
APOSOR470314-1G APOSOR470314-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09045384
Numéro CAS: 926224-22-8