5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₀ClNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09047732 Numéro CAS: 926234-00-6 |