2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₁NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03081976 Numéro CAS: 543695-30-3 |