Imprimer
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470305-5G OR470305-1G
APOSOR470305-5GEA 734 EUR
APOSOR470305-5G APOSOR470305-1G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09046964
Numéro CAS: 926249-10-7