3-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-butylamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₆N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12153948 Numéro CAS: 1178634-82-6 |