Imprimer
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR470277-1G OR470277-5G
APOSOR470277-1GEA 256 EUR
APOSOR470277-1G APOSOR470277-5G
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01691643
Numéro CAS: 90565-27-8