Imprimer
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470276-1G OR470276-5G
APOSOR470276-1GEA 256 EUR
APOSOR470276-1G APOSOR470276-5G
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705794
Numéro CAS: 90565-26-7