Imprimer
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR470267-250MG OR470267-1G
APOSOR470267-250MGEA 638 EUR
APOSOR470267-250MG APOSOR470267-1G
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Formule: C₁₇H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115525
Numéro CAS: 936214-27-6