Imprimer
(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR470218-1G OR470218-250MG
APOSOR470218-1GEA 212 EUR
APOSOR470218-1G APOSOR470218-250MG
(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Formule: C₇H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651720
Numéro CAS: 1305322-89-7