Imprimer
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470216-1G OR470216-5G
APOSOR470216-1GEA 306 EUR
APOSOR470216-1G APOSOR470216-5G
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₄N₂O₃
Poids moléculaire: 186.208 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17271751
Numéro CAS: 1046139-15-4