Imprimer
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470206-25G OR470206-5G
APOSOR470206-25GEA 1300 EUR
APOSOR470206-25G APOSOR470206-5G
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂O₄S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01648439
Numéro CAS: 235100-91-1