Imprimer
2-Chloro-3-nitrobenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470205-1G OR470205-5G
APOSOR470205-1GEA 183 EUR
APOSOR470205-1G APOSOR470205-5G
2-Chloro-3-nitrobenzamide
2-Chloro-3-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅ClN₂O₃
Poids moléculaire: 200.579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00482025
Numéro CAS: 117054-76-9