Imprimer
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470203-1G OR470203-5G
APOSOR470203-1GEA 173 EUR
APOSOR470203-1G APOSOR470203-5G
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06740075
Numéro CAS: 186086-71-5