Imprimer
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470183-1G OR470183-5G
APOSOR470183-1GEA 397 EUR
APOSOR470183-1G APOSOR470183-5G
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375280
Numéro CAS: 1261268-75-0